Learn More
Peri-xanthenoxanthene, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15284408 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
15284408 1 g 1g
15294408 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15284408 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 454890010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 191-28-6
Molecular Formula C20H10O2
Molecular Weight (g/mol) 282.3
InChI Key AMDQVKPUZIXQFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym dinaphthylene dioxide, peri-xanthenoxanthene, dinaphthalene dioxide, xantheno 2,1,9,8-klmna xanthene
PubChem CID 240798
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)OC4=C5C3=C(C=C2)OC6=CC=CC(=C65)C=C4
Spezifikation
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 94% min. (HPLC)
Packaging Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 282.3
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material Peri-xanthenoxanthene
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Peri-xanthenoxanthene, 95%
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Respiratory sensitiser Category 1
  • Skin sensitiser Category 1
Gefahrenhinweis
  • H317-May cause an allergic skin reaction.
  • H334-May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Sicherheitshinweis
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P333+P313-If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
  • P342+P311-If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER/doctor/ .