Learn More
Perfluorononan-1-oic-acid Ammonium Salts, TRC
Product Code. 18082040
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
500 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
18082040 1 g 1g
18060650 500 mg 500mg
18014050 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 18082040 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP2865551G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4149-60-4
Molecular Formula C9 F17 O2 . H4 N
Molecular Weight (g/mol) 481.106
Synonym Heptadecafluoro-nonanoic Acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Heptadecafluorononanoic Acid, C 1800, Heptadecafluorononanoic Acid, PFNA, Perfluorononanoic Acid, Perfluoropelargonic Acid, Nonanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadecafluoro-, ammonium salt (1:1), Nonanoic acid, heptadecafluoro-, ammonium, salt (8CI,9CI), Ammonium perfluorononanoate, Ammonium perfluoropelargonate
IUPAC Name ammonium;2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadecafluorononanoate
SMILES [NH4+].[O-]C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spécification
Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C9HF17O2.H3N/c10-2(11,1(27)28)3(12,13)4(14,15)5(16,17)6(18,19)7(20,21)8(22,23)9(24,25)26;/h(H,27,28);1H3
Formula Weight 480.9971
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Perfluorononan-1-oic-acid Ammonium Salts
Grade HPLC
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.