Learn More
Perchloric Acid Solution, Solstice
Description
Solstice's high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
- Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
- Buffers available as concentrates or ready-to-use
- Reagents for complexometry:
- Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
- Masking agents
- Indicators for volumetric and complexometric titrations
Tekniske data
Tekniske data
| pH | Acidic |
| Color | Colorless |
| CAS | 7601-90-3 |
| Boiling Point | 119°C (1013hPa) |
| Density | ∽1.06g/cu.cm at 20°C |
| Odor | Stinging |
| Packaging | Glass bottle |
| Flash Point | 40°C (104°F) |
| Quantity | 1 L |
| Molecular Formula | ClHO4 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?