Spezifikation
| Color | Black |
| For Use With (Application) | Suitable Choice for Environments With Substantial Industrial Noise or Construction Machinery, Like Airports and Agricultural Work |
| Plug Shape | Oval |
| Product Type | Helmet Mounting Optime II |
| Style | Helmet-mounted |
| Includes | Helmet Mounted Ear Headphones |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?