Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Pear-Shaped Flasks with Conical Ground Joint
Product Code. 10508631
Click to view available options
Diameter (Metric) Outer:
27 mm
33 mm
42 mm
51 mm
64 mm
85 mm
Capacity (Metric):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
Socket Joint:
14/23 NS
19/26 NS
29/32 NS
Unit Size:
Pack of 10
Product Code. 10508631
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 03031937
Especially for distillation and evaporation and provides for ease of sample removal. Lenz Laborglasinstrumente™ Pear-Shaped Flasks with Conical Ground Joint are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
  • Acc. to DIN 12383
  • With inscription label
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • With conical joint, featuring high taper accuracy and excellent tightness
Specifications
Certifications/Compliance According to DIN 12383
Capacity (Metric) 100 mL
Material Borosilicate Glass, Duran Glass
Socket Joint 19/26 NS
Diameter (Metric) Outer 64 mm
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.