Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-well, segmented, semi-skirted, red
Product Code. 10778043
Click to view available options
Quantity:
25 Plates
missing translation for 'unitSize'
Pack of 25
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10778043
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ AB0900R
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Provide superior rigidity and provides space for barcoding
  • The Thermo Scientific 96-Well Semi-Skirted Plates, Red, Segmented provide superior rigidity and provides space for barcoding. The patented segmented design of this plate allows it to be cut into 24 and 48 well sections.
  • Patented segmented plate design—allows plates to be cut into 24 and 48 well sections
  • Semi skirt—adds rigidity and allows for labeling or barcoding
  • Raised rim—around each well enables secure sealing and safeguards against evaporation
  • 0.3 mL maximum well volume—when used with adhesive and heat seals
  • Uniform, thin well walls—deliver maximum and consistent heat transfer
  • White plates—optimized for qPCR by increasing sensitivity and reducing variability in fluorescence detection
  • Cut corner: H1
  • PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Barcode No Barcode
Certifications/Compliance Certified RNase/DNase-free
Packaging 25 Plate
Color Red
Product Type PCR Microplate
For Use With (Equipment) Real-Time PCR Systems or Thermal Cyclers
Skirt Style Semi
Material Polypropylene
Volume (Metric) Well 0.3 mL
No. of Wells 96
Volume (Metric) Working 0.2 mL
Quantity 25 Plates
Reaction Speed Standard
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato