Learn More
Beschreibung
- Maintains a sample temperature of 0°C for over an hour and then changes color when the temperature has exceeded 7°C
- Superior to an ice bath, it is easy to handle, space saving and free of contamination, which makes it the perfect preparation for PCR reactions
- Temperature of single tubes is indicated by the color of the individual bores
- Samples are prevented from freezing by the specially developed cone contour
- Cooling aggregate in the universal 96 well format for 0.2mL and 0.5mL PCR tubes, for tube strips, plates and individual tubes
Spezifikation
Spezifikation
| For Use With (Application) | PCR Reaction Setup |
| Product Type | PCR Cooler |
| Color | Pink |
| Capacity (Metric) | 0.2 mL |
| Holds | 96 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?