missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DiscoverX PathHunter™ U2OS TYRO3 Functional Assay
Click to view available options
Quantity:
2 Vials
Unit Size:
2 ampoules
Description
The PathHunter™ U2OS TYRO3 Functional Assay provides an easy-to-use cell based assay to study drug candidates (small molecules or biologics) targeting RTKs. This kit assesses RTK activation via detection of activated TYRO3 dimerization-induced SH2 domain protein recruitment. This product uses EFC technology. The included cell line overexpresses PK-tagged TYRO3 and an EA-tagged SH2 domain protein. Upon ligand-induced receptor activation, SH2-EA recruitment leads to production of EFC signal. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.
Specifications
Spezifikation
| Assay Entry | SH2 Recruitment |
| Cell Line | U2OS |
| For Use With (Application) | Cell Lines |
| Primary Agonist | Gas6 |
| Quantity | 2 Vials |
| Target Entry | TYRO3 |
| Accession Number | NM_006293.3 |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur