Learn More
DiscoverX PathHunter™ U2OS PRβ Protein Interaction Cell Line
Description
The PathHunter™ PRβ Protein Interaction cell line is a stable, engineered cell line for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) affecting NHR activation and recruitment of cofactors. This cell line enables assessment of ligand (e.g. testosterone, norgestrel) based NHR activation via detection of SRCP (steroid receptor co-activator peptide) recruitment. This product uses EFC technology. The included cell line overexpresses PK-tagged PRβ NHR and EA-tagged steroid receptor co-activator peptide (SRCP). Upon activation of PRβ, induced interaction with SRCP leads to production of EFC signal. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.
Spécification
Spécification
| Assay Entry | Protein Interaction |
| Cell Line | U2OS |
| For Use With (Application) | Cell Lines |
| Primary Agonist | D(-)-Norgestrel |
| Quantity | 2 Vials |
| Target Entry | PRβ |
| Accession Number | NM_000926 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?