Learn More
DiscoverX PathHunter™ CHO-K1 F2RL3 (PAR4) β-Arrestin Cell Line
Code produit. 17382889
Encompass
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
2 Vials
missing translation for 'unitSize'
2 ampoules
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17382889
missing translation for 'mfr': DiscoverX 930279C2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
The PathHunter™ CHO-K1 F2RL3 (PAR4) β-Arrestin Cell Line measures F2RL3 (GPCR) activity via recruitment of β-Arrestin2. This cell line ships as two vials of cryopreserved cells.
The PathHunter™ F2RL3 (PAR4) β-Arrestin cell line is a stable, engineered cell line for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) targeting GPCRs. This cell line enables assessment of ligand (e.g. serine proteases) based activation of F2RL3 GPCR activity via detection of β-arrestin recruitment. This product uses EFC technology (www.discoverx.com/technologies-platforms/enzyme-fragment-complementation-technology). The included cell line overexpresses PK-tagged F2RL3 and EA-tagged β-Arrestin 2. Activation of F2RL3 stimulates the recruitment of β-Arrestin 2 and produces EFC signal. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.
Spécification
Cell Line CHO-K1
For Use With (Application) Cell Lines
Primary Agonist Protease-Activated Receptor-4 (AYPGKF-NH2)
Quantity 2 Vials
Target Entry F2RL3 (PAR4)
Accession Number AY431102
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis