missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DiscoverX PathHunter™ CHO-K1 CXCR7 (CMKOR1) β-Arrestin Cell Line

Codice prodotto. 17352829
Encompass
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
2 Vials
missing translation for 'unitSize'
2 ampoules
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17352829

missing translation for 'mfr': DiscoverX 930248C2

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

The PathHunter™ CHO-K1 CXCR7 (CMKOR1) β-Arrestin Cell Line measures CXCR7 (GPCR) activity via recruitment of β-Arrestin2. This cell line ships as two vials of cryopreserved cells.

The PathHunter™ CXCR7 (CMKOR1) β-Arrestin cell line is a stable, engineered cell line for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) targeting GPCRs. This cell line enables assessment of ligand (e.g. CXCL12/SDF-1α) based activation of CXCR7 GPCR activity via detection of β-arrestin recruitment. This product uses EFC technology (www.discoverx.com/technologies-platforms/enzyme-fragment-complementation-technology). The included cell line overexpresses PK-tagged CXCR7 and EA-tagged β-Arrestin 2. Activation of CXCR7 stimulates the recruitment of β-Arrestin 2 and produces EFC signal. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.

Spécification

Assay Entry β-Arrestin recruitment
Cell Line CHO-K1
For Use With (Application) Cell Lines
Primary Agonist Recombinant Human SDF-1α (CXCL12)
Quantity 2 Vials
Target Entry CXCR7 (CMKOR1)
Accession Number NM_020311.2
Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis