Learn More
R&D Systems™ Parameter Immunoassay Control Set 904 for Nitrite
Code produit 30001871
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 Each
Conditionnement:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
30001871 1 Each Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30001871 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur QC135
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.93€
    198.45€ / Pack of 1
    Save 23.48€
    10% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 24-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
For use with catalog numbers KGE001, SKGE001, PKGE001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Content And Storage Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Detectable Analytes Nitric Oxide
Intended Use Control
Product Line R&D Systems
Quantity 1 Each
Source Multi-species
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.