Learn More
Palmitoyl Chloride, TRC
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Palmitoyl Chloride |
| CAS | 112-67-4 |
| Purity Grade Notes | GC |
| Molecular Formula | C16H31ClO |
| Quantity | 2.5 g |
| Synonym | Hexadecanoic Acid Chloride, NSC 9854, Palmitic Acid Chloride, Palmitic Chloride, Palmityl Acid Chloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H31ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl |
| IUPAC Name | hexadecanoyl chloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 274.87 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?