Learn More
Palladium, 20% on activated carbon powder, standard, reduced, nominally 50% water wet
Product Code. 11354427
Click to view available options
Quantity:
250 mg
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
250mg
2g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11354427
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 038308.MD
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Palladium is used as catalysis. Palladium-on-carbon has also been used as the palladium(0) catalyst in the Suzuki reaction and Stille reaction. It is also used in jewelry, dentistry, watch making, blood sugar test strips, aircraft spark plugs and in the production of surgical instruments and electrical contacts. It is also used to make professional transverse flutes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5-3-7440
Molecular Formula Pd
Molecular Weight (g/mol) 106.42
MDL Number MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI Key KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC Name palladium
SMILES [Pd]
Specifica
Quantity 250 mg
Solubility Information Soluble in aqua regia. Insoluble in water.
Odor Odorless
Chemical Name or Material Palladium, 20% on activated carbon powder, Standard, reduced, nominally 50% water wet
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato