Learn More
Paclitaxel MP Biomedicals
Code produit 11484862 Tous les produits MP Biomedical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
5 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
11484862 100 mg 100mg
11464862 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11484862 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219353280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1055.00€
    1000.65€ / 100mg
    Save 54.35€
    5% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 09-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 373-49-9
Molecular Formula C16H30O2
Molecular Weight (g/mol) 254.41
MDL Number MFCD00004437
InChI Key SECPZKHBENQXJG-FPLPWBNLSA-N
Synonym palmitoleic acid, cis-9-hexadecenoic acid, z-hexadec-9-enoic acid, 9-cis-hexadecenoic acid, zoomaric acid, z-9-hexadecenoic acid, 9z-hexadecenoic acid, palmitolinoleic acid, cis-palmitoleic acid, zoomeric acid
PubChem CID 445638
ChEBI CHEBI:28716
SMILES CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
Spécification
Color White
Assay Percent Range ≥98%
Quantity 100 mg
IUPAC Name (Z)-hexadec-9-enoic acid
Formula Weight 853.9
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Paclitaxel, From the Pacific Yew Tree
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Paclitaxel
Mention d'avertissement
  • Danger
Catégorie de danger
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Respiratory sensitiser Category 1
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Skin sensitiser Category 1
Mention de danger
  • H315-Causes skin irritation.
  • H317-May cause an allergic skin reaction.
  • H318-Causes serious eye damage.
  • H334-May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Conseils de prudence
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P284-[In case of inadequate ventilation] wear respiratory protection.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
  • P321-Specific treatment (see on this label).
  • P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Paclitaxel
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.