Learn More
p-Toluenesulfonyl Chloride, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | p-Toluenesulfonyl Chloride |
| CAS | 98-59-9 |
| Purity Grade Notes | HPLC |
| Molecular Formula | C7H7ClO2S |
| Quantity | 250 g |
| Synonym | p-Toluenesulfonyl Chloride, 4-Methylbenzene-1-sulfonyl Chloride, 4-Methylbenzenesulfonyl Chloride, 4-Methylphenylsulfonyl Chloride, 4-Toluenesulfonyl Chloride, 4-Toluolsulfonyl Chloride, 4-Tosyl Chloride, NSC 175822, Toluenesulfonyl Chloride, Tosyl Chloride, p-Methylbenzenesulfonyl Chloride, p-Methylphenylsulfonyl Chloride, p-Toluenesulfochloride, p-Toluenesulfonic Acid Chloride, p-Toluenesulfonic Chloride, p-Toluenesulphonyl Chloride, p-Tosyl Chloride, TsCl, pTsCl, p-TsCl','Ts-Cl |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H7ClO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC Name | 4-methylbenzenesulfonyl chloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 190.65 |
| Show More |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?