Learn More
Tocris Bioscience™ P-3FAX-Neu5Ac
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Unit Size:
10mg
Beschreibung
P-3FAX-Neu5Ac is a cell-permeable sialic acid analog. Deacetylation occurs intracellularly giving rise to a sialyltransferase inhibitor. Abolishes expression of SLex expression on HL-60 cells and reduces E-selectin and P-selectin binding. Prevents metastasis formation in a mouse lung metastasis model.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | 5-(acetylamino)-3,5-dideoxy-3-fluoro-D-erythro-α-L-manno-2-nonulopyranosonic acid methyl ester 2,4,7,8,9-pentaacetate |
| CAS | 117405-58-0 |
| Quantity | 10 mg |
| Target | Other Transferase Inhibitors |
| Molecular Formula | C22H30FNO14 |
| Formula Weight | 551.47 |
| Purity | >97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur