Learn More
Oxolinic acid, 98%
Product Code. 10564408 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
25g
5g
Product Code. 10564408
Brand: Thermo Scientific Acros 431510250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14698-29-4 | C13H11NO5 | 261.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14698-29-4
Molecular Formula C13H11NO5
Molecular Weight (g/mol) 261.23
MDL Number MFCD00056775
InChI Key KYGZCKSPAKDVKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxolinic acid, nidantin, dioxacin, emyrenil, prodoxal, prodoxol, ossian, gramurin, oksaren, oxolinic
PubChem CID 4628
ChEBI CHEBI:138856
IUPAC Name 5-ethyl-8-oxo-[1,3]dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylic acid
SMILES CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)C2=CC3=C(OCO3)C=C12
Specifications
Melting Point 314.0°C to 316.0°C
Color White
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97.5% min. (HPLC)
Packaging Glass bottle
Quantity 25 g
Merck Index 15,7044
Formula Weight 261.23
Percent Purity 98%
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material Oxolinic acid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Oxolinic acid
Signal Word
  • Warning
Hazard Category
  • Acute toxicity Category 4
Hazard Statement
  • H302-Harmful if swallowed.
Precautionary Statement
  • P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato