Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Prepared Yeast Extract Agar Bottled Media, 498-502 g, 500 mL sirop bottle, 10 bottles
Product Code. 11923782
Click to view available options
Fill Weight:
100.0 to 101.5 g
20 to 20.3 g
498 to 502 g
Format:
125 mL sirop bottle
500 mL Sirop Bottle
Universal Bottle
Unit Size:
1000mL
500mL
Pack of 24
Product Code. 11923782
Brand: Thermo Scientific™ BO0635M
Enumerate microorganisms in potable and freshwater samples with this agar.
Yeast Extract Agar is used for the enumeration of microorganisms in potable and freshwater samples.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Color Straw
Content And Storage 2 to 25°C
Format 125 mL sirop bottle
Manufacturing Origin United Kingdom
Product Type Agar
Fill Weight 100.0 to 101.5 g
Formulation Yeast extract (3.0 g/L); Peptone (5 g/L); Agar (15 g/L)
Packaging Type 10 sirop bottles with screw cap closures in a box.
Quantity 10 x 100 mL
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.