missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VistaLab™ Technologies Ovation Base Retainer Screw

Product Code. 16485204
Click to view available options
Length (English):
2 in.
5 in.
Conditionnement:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16485204

Marque: VistaLab™ Technologies 90604006

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Maintenance part

Base retainer screw with O-Ring for Ovation pipettes

Spécification

For Use With Pipettes
Material Plastic
Sterility Non-sterile
For Use With (Equipment) Ovation ESC
Includes O-Ring
Quantity 1 Ea.
Length (English) 5 in.
Width (English) 3 in.
Height (English) 1 in.
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis