Learn More
Thermo Scientific™ Orion Star T900 Series Titrator Accessories
Descripción
Get accessories and replacement parts for the Orion Star T910 pH titrator, Orion Star T920 redox titrator, Orion Star T930 ion titrator and Orion Star T940 all-in-one titrator. These are designed to expand titrator functionality and minimize maintenance downtime.
•Select interchangable burette sizes of 10mL, 20mL or 50mL to customize your titrator
•Bottle holder helps secure titrant to prevent spills and offers flexible placement
•Color-coded tubing and connectors simplify tubing installation and maintenance
•Computer software is designed to make data transfer simple and reliable
Especificaciones
Especificaciones
| Description | Orion Star T900 series valve replacement kit |
| Type | Value Replacement |
| For Use With (Equipment) | Orion Star T910 pH titrator, Orion Star T920 redox titrator, Orion Star T930 ion titrator, Orion Star T940 all-in-one titrator |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.