Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 High Performance GC Capillary Column
Product Code. 10286421
Click to view available options
Length (Metric):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (Metric) Inner:
0.2 mm
0.25 mm
0.53 mm
Film Thickness:
0.1 μm
0.2 μm
0.25 μm
0.35 μm
0.5 μm
1 μm
2 μm
5 μm
Unit Size:
Each
Pack of 10
Product Code. 10286421
Brand: Macherey-Nagel™ 726857.25
Only null left
Add to basket
Add to basket
Spécification
Diameter (Metric) 0.4 mm
Type High Performance GC Capillary Column
Diameter (Metric) Inner 0.2 mm
Stationary Phase Optima™ 5
USP Type G27
For Use With (Application) Gas Chromatography (GC)
Temperature Range 340°C
Film Thickness 0.2 μm
Length (Metric) 25 m
Quantity 1 Each
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis