Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 Capillary Column for GC
Product Code. 10556531
Click to view available options
Length (Metric):
10 m
12 m
15 m
20 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (Metric) Inner:
0.1 mm
0.2 mm
0.25 mm
Film Thickness:
0.1 μm
0.2 μm
0.25 μm
0.35 μm
0.4 μm
0.5 μm
1 μm
Conditionnement:
Each
Pack of 10
Pack of 30
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10556531
Marque: Macherey-Nagel™ 726802.25
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Diameter (Metric) 0.4 mm
Type GC Capillary Column
Diameter (Metric) Inner 0.25 mm
Stationary Phase Optima™ 1
USP Type G1, G2, G38
For Use With (Application) Separation of Components According to Boiling Points Analysis
Temperature Range 340°C to 360°C
Film Thickness 1 μm
Length (Metric) 25 m
Quantity 1 Each
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis