Learn More
BTX™ Oocyte Petri Electrode, Platinum, 15 mm, 1 mm Gap
Product Code. 15821947
Click to view available options
Includes:
Electrode Only
Oocyte chamber and Cables
Unit Size:
Each
Product Code. 15821947
Brand: BTX™ 452059
Platinum Oocyte Petri Electrode allows alignment of cells to be observed under a microscope.
  • Allow alignment of cells to be observed under a microscope
  • Microslide 450 has two stainless steel tubes mounted on a glass slide and generates a divergent field
  • Microslide 453 has two stainless steel bars that can be set apart at 3.2 or 10 mm gaps to provide homogenous fields
Especificaciones
For Use With (Application) Embryo Manipulation, Nuclear Transfer, Cell Fusion, Hybridoma Production, Plant Protoplast Fusion
For Use With (Equipment) ECM™ 830, ECM™ 2001, ECM 2001+, Gemini X2 Generator
Material Medical Grade Platinum
Product Line BTX Electroporation
Product Type Electroporation accessory
Description Oocyte Petri Electrode, Platinum, 15 mm, 1mm gap
Includes Electrode Only
Length (English) Electrode 0.59 in.
Length (Metric) Electrode 15 mm
Quantity 1 Ea.
Size (English) Gap 0.04 in.
Size (Metric) Gap 1 mm
Volume (Metric) 40 μL
Sterility Non-sterile
Connection Type Banana Plug to Micrograbber
Pulse Form AC Sine Wave, DC Square Wave
Mostrar más Mostrar menos
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado