Learn More
Memmert™ ONE™ Oil Baths
Handla allt Memmert Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Capacity (Metric):
7 L
10 L
14 L
22 L
29 L
45 L
Förpackningsstorlek:
Each
Beskrivning
A range of test tube racks, baskets and other accessories is available, please contact Customer Service.
- Fuzzy supported PID microprocessor controller
- Digital display
- 2 x PT100 sensors
- Calibration facility on controller
- Audio and visual alarm
- Over-temperature protection
Specifikationer
Specifikationer
| Controller Type | Fuzzy-supported PID-microprocessor controller |
| Capacity (Metric) | 14 L |
| Certifications/Compliance | CE, VDE, GS |
| Display | Digital LED |
| For Use With (Application) | For mining, food and beverage, temperature control |
| Material | Stainless Steel |
| Model | ONE 14 |
| Temperature (Metric) Maximum | 200°C |
| Temperature Resolution | ±0.1°C |
| Length (Metric) | 578 mm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering