Learn More
B Braun™ Omnifix Solo, Eccentric Luer-tip, 3-part Syringe
Description
- Disposable
- High contrast black graduations
- Eccentric Leur-tip
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance | EN ISO 7886-1, ISO 10993 resp. DIN EN 30993 |
| Material | Polypropylene (Plunger), Synthetic Rubber (Stopper) |
| Color | Natural |
| Description | High contrast black graduation |
| For Use With (Application) | For slow aspiration and injection |
| Latex Free | Yes |
| Product Type | Eccentric Luer-tip 3-part Syringe |
| Disposable | Single-use |
| Graduations | 1 mL |
| Quantity | 100/Pk. |
| Show More |
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?