Learn More
Diba Omnifit™ Frits for EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™, and SolventPlus™ Columns
Click to view available options
Diameter (Metric) Inner:
6.6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Material:
PTFE
Polyethylene
Pore Size:
5 μm
10 μm
20 μm
25 μm
30 μm
50 μm
missing translation for 'unitSize'
Pack of 20
Specifica
Specifica
| For Use With (Equipment) | Omnifit™ EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™, and SolventPlus™ Columns |
| Diameter (Metric) Inner | 10 mm |
| Type | Liquid Chromatography Column |
| Pore Size | 25 μm |
| Length (Metric) | 10 mm |
| Material | Polyethylene |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto