Learn More
Omeprazole, 98%, Thermo Scientific™
A proton pump inhibitor
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J62860.06
Quantity 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15475159
  • 141.00€ / 5g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Omeprazole also acts as an aryl hydrocarbon-like inducer of cytochrome P450 secretion in human liver. This compound is an inhibitor a variety of CYP isoenzymes, including CYP2C19, CYP2C9 and CYP3A.
Solubility
Soluble in water (0.5 mg/ml), DMSO (25 mg/ml), and ethanol (4.5 mg/ml).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: -20°C. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Identificadores de productos químicos
73590-58-6
345.417
SUBDBMMJDZJVOS-UHFFFAOYSA-N
4594
6-methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazole
C17H19N3O3S
MFCD00083192
omeprazole, losec, prilosec, antra, esomeprazole, omeprazon, audazol, omapren, omepral, parizac
CHEBI:77260
CC1=CN=C(C(=C1OC)C)CS(=O)C2=NC3=C(N2)C=C(C=C3)OC
Especificaciones
73590-58-6
MFCD00083192
14,6845
Soluble in water (0.5mg/ml),DMSO (25mg/ml),and ethanol (4.5mg/ml).
CC1=CN=C(C(=C1OC)C)CS(=O)C2=NC3=C(N2)C=C(C=C3)OC
345.417
CHEBI:77260
98%
C17H19N3O3S
5g
omeprazole, losec, prilosec, antra, esomeprazole, omeprazon, audazol, omapren, omepral, parizac
SUBDBMMJDZJVOS-UHFFFAOYSA-N
6-methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazole
4594
345.42
Omeprazole
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.