Learn More
Ohaus™ OIML F1 Weight Set, NVLAP Certificate
Product Code. 16632492 Shop All Ohaus Products
Click to view available options
Mass:
1 kg to 1 g
1 kg to 1 mg
100 g to 1 g
100 g to 1 mg
2 x 2 kg to 1 g
2 x 2 kg to 1 mg
2 x 200 g to 1 g
2 x 200 g to 1 mg
5 kg to 1 g
5 kg to 1 mg
50 g to 1 g
50 g to 1 mg
500 g to 1 g
500 g to 1 mg
500 mg to 1 mg
Förpackningsstorlek
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16632492
missing translation for 'mfr': Ohaus™ 80780449
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Supplied with a NVLAP Accredited Certificate and Adjusted to Meet or Exceed OIML F1 Tolerances
  • Weight Sets in masses ranging from 1 gram to 1 kilogram are made of Troemner Alloy 8 Stainless Steel which possesses closely controlled density (8.03 g/cm3), extremely low magnetic properties, good stability, and resistance to corrosion
  • Weights are supplied in high quality cases to ensure weights are held securely, kept clean, and dust free
  • NVLAP Calibration Certificate is accredited to ISO 17025 which is recognizable through ILAC
  • Weight surfaces meet or exceed OIML R 111 and have a highly polished mirror-like finish which allows scratches and foreign matters on the weight to be easily seen allowing for stability and longevity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifications/Compliance NVLAP Accredited Certificate
Material Stainless Steel, Aluminum
Weight (Metric) 6 kg
Mass 2 x 2 kg to 1 mg
Includes Protective Case
Packaging Quantity 27/Pk.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.