Learn More
Zeiss™ Objective EC Plan-Neofluar
Click to view available options
Magnification Power:
40X
Tamaño de la unidad:
Each
Descripción
- Visible increase in contrast important for all contrast methods: brightfield, darkfield, phase contrast, DIC, fluorescence, Pol
- Feature high resolving power and brilliant, rich-contrast, completely flat images for observation and documentation
- High transmission of wavelengths from the near UV range (>40% starting at 340nm)
- Special-purpose members of the family are EC Epiplan-Neofluar objectives for reflected-light work
- EC Plan-Neofluar Antiflex objective for reflection contrast
- EC Plan-Neofluar Pol objectives for the requirements of polarizing microscopy
Especificaciones
Especificaciones
| Type | Enhnced Contrast Objective |
| Description | Objective EC Plan-Neofluar, Ph2; M27 |
| Focus Distance | 0.71 mm |
| Magnification Power | 40X |
| Quantity | 1 Ea. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido