Learn More
Zeiss™ Objective EC Plan-Neofluar
Product Code. 11865103
Click to view available options
Magnification Power:
40X
Tamaño de la unidad:
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11865103
Marca: Zeiss™ 4203619910000
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Enhanced Contrast “Plan-Neofluar” universal objectives with consequentliy minimized stray light. Use of glass types of low autofluorescence makes these objectives ideal for epi-fluorescence microscopy
  • Visible increase in contrast important for all contrast methods: brightfield, darkfield, phase contrast, DIC, fluorescence, Pol
  • Feature high resolving power and brilliant, rich-contrast, completely flat images for observation and documentation
  • High transmission of wavelengths from the near UV range (>40% starting at 340nm)
  • Special-purpose members of the family are EC “Epiplan-Neofluar” objectives for reflected-light work
  • EC “Plan-Neofluar” Antiflex objective for reflection contrast
  • EC “Plan-Neofluar” Pol objectives for the requirements of polarizing microscopy
Especificaciones
Type Enhnced Contrast Objective
Description Objective EC Plan-Neofluar, Ph2; M27
Focus Distance 0.71 mm
Magnification Power 40X
Quantity 1 Ea.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado