Learn More
Zeiss™ Objective Achromat S
Product Code. 13562330
Change view
Click to view available options
Magnification Power:
0.63X
1.5X
3X
Focus Distance:
28 mm
107 mm
236 mm
Unit Size:
Each
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Magnification Power Focus Distance Unit Size
13562330 3X 236 mm Each
13459166 3X 236 mm Each
11875123 0.63X 107 mm Each
11885123 1.5X 28 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13562330 Proveedor Zeiss™ N.º de proveedor 4352149901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    562.00€
    418.52€ / Pack of 1
    Save 143.48€
    25% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 01-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Benefit from the long experience of Zeiss in building world class optics to find the objectives dedicated for your application
Compatible Microscopes:
  • SteREO Discovery.V12
  • SteREO Discovery.V20
  • SteREO Discovery.V8
Especificaciones
Type Objective Achromat S
Focus Distance 236 mm
For Use With (Equipment) Zeiss Microscopes
Magnification Power 3X
Quantity 1 Ea.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.