Learn More
Beschreibung
Oakton Ion-Selective Electrode, Fluoride is fast and accurate and does not require an external reference - they're easier to use than separate sensing and reference half-cell electrodes.
- Electrodes are double-junction combination ion-selective electrodes and are convenient to use in places where two electrodes won't fit.
- Glass body provides high-quality measurements for laboratory applications.
- Improved glass seal enhances performance and reliability.
- Sealed inner junctions and refillable outer junctions accommodate special reference fill solutions - ideal for low-concentration measurements.
- Solid-state electrodes have twelve polishing strips.
- Use with a meter that has a resolution of 0.1 mV for the most accurate results.
Spezifikation
Spezifikation
| Connector Types | BNC |
| Junction | Double Junction |
| Material | Glass |
| Includes | 30 mL bottle of Fluoride reference solution, Reference filling pipette, 1 m cable, BNC connector, and Instruction manual |
| Type | ISE |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?