Learn More
O-Allylhydroxylamine Hydrochloride, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 38945-21-0 |
| Molecular Formula | C3H8ClNO |
| MDL Number | MFCD00012957 |
| Quantity | 1 g |
| SMILES | NOCC=C.[H]Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 109.55 |
| Percent Purity | 97% |
| Chemical Name or Material | O-Allylhydroxylamine Hydrochloride |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?