Learn More
Brady™ Nylon Ties
Click to view available options
Color:
Blue
Orange
Purple
Red
White
Yellow
Unit Size:
1 pack
Beskrivning
- Cross-laminated polyethylene
- Matte finish
Specifikationer
Specifikationer
| Type | Ties |
| Material | Nylon |
| Color | Blue |
| Width (Metric) | 3.6 mm |
| Quantity | 100/Pk. |
| For Use With (Application) | Ideal for color-coding hard to mark items |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering