Learn More
Beskrivelse
- Reduce risk of small specimen loss
- Reduce reagent carryover and pressure artifact often found with sponges
- Remove specimen rapidly with convenient peel-open bag
Dimensions:
- Small Biopsy Bags measure 1.2 × 1.7″ (31 × 43mm)
- Medium Biopsy Bags measure 1.8 × 2.6″ (45 × 65mm)
- Large Biopsy Bags measure 3 × 3.5″ (75 × 85mm)
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | Biopsy Bag |
| Material | Nylon |
| Color | Blue |
| Size | Small |
| Quantity | 500/Pk. |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?