missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ NucleoMag 384 Plant kit for DNA purification from plants

Product Code. 16361626
Change view
Click to view available options
No. of Reactions:
1 x 384
4 x 384
Conditionnement:
1536 reactions
384 reactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit No. of Reactions unitSize
16361626 1 x 384 384 reactions
16371626 4 x 384 1536 reactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
UN 1993 Flammable liquid, n.o.s. (2-propanol, ethanol mixture) Chem class 3 Product group II
Code produit 16361626 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 744402.1

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
UN 1993 Flammable liquid, n.o.s. (2-propanol, ethanol mixture) Chem class 3 Product group II

Flexible magnetic bead based isolation of DNA from a multitude of plant samples.

  • Optimized for high throughput processing in a 384-well format
  • Efficient purification of DNA from up to 30 mg sample material
  • Suitable for a wide variety of plant species
  • Typical downstream applications: PCR, Southern blotting, any kind of enzymatic reaction

Spécification

Capacity 0.2 μg/μL beads
Isolation Technology Magnetic Bead
Sample Type Plant Tissue
Efficiency 0.2 μg/μL beads Binding capacity
No. of Reactions 1 x 384
Sample Volume <30 mg wet weight
Test Time 40-120 min/ 96 preps (excl. sample lysis); 60 min/ 384 preps (excl. sample lysis)
Yield Depending on sample source, storage and quality
Form Highly Reactive Superparamagnetic Beads
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • NucleoMag 384 Plant (1x384)
Mention d'avertissement
  • Danger
Catégorie de danger
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Flammable liquid Category 2
  • Flammable liquid Category 3
  • Respiratory sensitiser Category 1
  • Specific target organ toxicity Category 3
Mention de danger
  • H226-Flammable liquid and vapour.
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H334-May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H336-May cause drowsiness or dizziness.
Conseils de prudence
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P342+P311-If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER/doctor/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-propanol, ethanol,sodium perchlorate,RNAse

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.