Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ HILIC HPLC Column
Click to view available options
Length (Metric):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (Metric):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Particle Size:
1.8 μm
5 μm
Unit Size:
Each
Spezifikation
Spezifikation
| Column Chemistry | Silica |
| Column Format | Analytical Column |
| Crosslinking | Ammonium |
| Diameter (Metric) | 2 mm |
| Flow Rate | 1 mL/min |
| For Use With | For HPLC, GC, TLC, SPE |
| Functionality/Interaction Type | Hydrophilic |
| Length (Metric) | 125 mm |
| Max. Pressure | 8700 psi (600 bar) |
| Mobile Phase Compatibility | 80:20 Acetonitrile/Water |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur