Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Isis Analytical HPLC EC Column
Click to view available options
Length (Metric):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (Metric):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Each
Specifikationer
Specifikationer
| Column Chemistry | Silica |
| Column Format | Analytical Column |
| Crosslinking | Polymeric octadecyl |
| Diameter (Metric) | 4.6 mm |
| For Use With | HPLC |
| Length (Metric) | 100 mm |
| Max. Pressure | 8700 psi (600 bar) |
| Mobile Phase Compatibility | Acetonitrile/water |
| Particle Size | 5 μm |
| pH | 1 to 10 |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering