Learn More
Tocris Bioscience™ NS 1643
GREENER_CHOICE
Product Code. 18065802
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 mg
50 mg
missing translation for 'unitSize'
10mg
50mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18065802
missing translation for 'mfr': Tocris Bioscience™ 3062/10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
KV11.1 (hERG) channel activator; antiarrhythmic
Human ether-a-go-go related gene (hERG) KV11.1 channel activator (EC50 = 10.5 μM). Exhibits different molecular mechanisms of action at KV11.1 (hERG1) and KV11.2 (hERG2) channels. Displays antiarrhythmic activity in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 448895-37-2
Molecular Formula C15H10F6N2O3
Spezifikation
Quantity 10 mg
Formula Weight 380.24
Purity >98%
Molecular Weight (g/mol) 380.246
Chemical Name or Material NS 1643
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt