Learn More
Beschreibung
Sustained protection NRL RABS and isolator gloves are EN 388-certified, ensuring Level 2 tear and abrasion resistance.
- Improved durability: Heavyweight thickness means they boast enhanced durability, for longer-lasting wear
- Limited contamination risks: These RABS gloves are susceptible to fewer contamination risks and easy to keep clean, thanks to their unlined and translucent design
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance (Europe) | CE 0493|EN 388:2016 +A1:2018|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|EN 388:2016|EN 420:2003 + A1:2009|Category III |
| Chlorinated | No |
| Color | Natural |
| Finger Thickness (English) | 30 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.76 mm |
| Hand | Specific |
| Latex Free | No |
| Material | Latex |
| Palm Thickness (English) | 30 mil |
| Palm Thickness (Metric) | 0.76 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?