Learn More
Abnova™ NPM1 Split FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene split using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
1475.00€ - 2430.00€
Especificaciones
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Description DAPI Counterstain (1500 ng/mL ) 125 uL for each 100 uL FISH Probe
Format Tube
For Use With (Application) FISH-Ce
Gene ID (Entrez) 4869
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
16083475
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
FS0044.100UL
100 μL
1475.00€
100µL
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Estimated Shipment: 14-05-2024
to see stock.
Añadir a la cesta
16093475
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
FS0044.200UL
200 μL
2430.00€
200µL
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Estimated Shipment: 14-05-2024
to see stock.
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
Store at 4°C in the dark.
Tube
4869
Liquid
DAPI Counterstain (1500 ng/mL ) 125 uL for each 100 uL FISH Probe
FISH-Ce
DAPI Counterstain (1500 ng/mL ) 125 uL for each 100 uL FISH Probe
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications