Learn More
Novus Biologicals™ Chromata ChIP Histone H3 [ac Lys4] Kit (ChIP)
Código de producto. 18293921 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 Immunoprecipitations
Tamaño de la unidad:
25 reactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18293921 25 Immunoprecipitations 25 reactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18293921 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP171710
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Includes
10x glycine, IP dilution buffer, H3 K4Me3 positive control antibody, Protein A/G magnetic beads, IP wash buffer 1, IP wash buffer 2, IP wash buffer 3, IP wash buffer 4, IP elution buffer, 5M NaCL, Proteinase K, Purification columns, Purification column Tubes, DNA binding buffer, DNA wash buffer, DNA elution buffer, Human RPL30 positive control primer pair
Applications: Chromatin Immunoprecipitation
Kit contains all the necessary components to perform 25 Immunoprecipitation experiments including a positive control antibody. This ChIP kit is specific for Histone H3 acetylated Lysine 4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kit Contents 10x glycine, IP dilution buffer, H3 K4Me3 positive control antibody, Protein A/G magnetic beads, IP wash buffer 1, IP wash buffer 2, IP wash buffer 3, IP wash buffer 4, IP elution buffer, 5M NaCL, Proteinase K, Purification columns, Purification column Tubes, DNA binding buffer, DNA wash buffer, DNA elution buffer, Human RPL30 positive control primer pair
Content And Storage Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Quantity 25 Immunoprecipitations
For Use With (Application) Chromatin Immunoprecipitation of DNA from fixed Hela cells alongside a no antibody (No Ab) control
Target Chromata ChIP Histone H3
Type ChIP Histone H3
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.