Learn More
Novus Biologicals™ Lysine (K)-specific Demethylase 6B/KDM6B/JMJD3 Antibody Blocking Peptide
Shop All Bio Techne ProductsDescription
A peptide to KDM6B. The Lysine (K)-specific Demethylase 6B/KDM6B/JMJD3 Blocking Peptide has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 23135 |
| Species | Human |
| Content And Storage | Store at -80 C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulation | Peptide dissolved in dH2O. Contains no BSA. |
| For Use With (Application) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NBP1-06640. For Further Blocking Peptide Related Protocol, Click Here . |
| Gene Alias | EC 1.14.11, EC 1.14.11.-, JmjC domain-containing protein 3, JMJD3lysine-specific demethylase 6 B, jumonji domain containing 3, histone lysine demethylase, Jumonji domain-containing protein 3, KIAA0346jumonji domain containing 3, lysine (K)-specific demethylase 6 B, Lysine demethylase 6 B |
| Gene Symbol | KDM6B |
| Product Type | Lysine (K)-specific Demethylase 6B/KDM6B/JMJD3 |
| Quantity | 0.05 mg |
| Regulatory Status | RUO |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?