Learn More
Novus Biologicals™ Human Multi-tissue Tissue MicroArray (Cancer)
Product Code. 18736853 Shop All Bio Techne Products
Product Code. 18736853 Supplier Novus Biologicals™ Supplier No. NBP230262
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Applications: Immunohistochemistry-Paraffin
  • Formalin fixed
  • Species: Human
  • Cross reactivity: Human
  • Tissue condition: Cancer
  • No. of samples: 59
  • No. of patients: 59
  • Core diameter: 2.0mm
  • Section thickness: 4μm
Recommended Storage
Store at 4°C. Do not freeze
Garantie
1 Year
TRUSTED_SUSTAINABILITY
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.