Description
The CXCR2/IL-8RB Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Specifications
Specifica
| Cell Line | The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC27794 and based on accession number NM_1557. The protein contains a C-terminal DDK tag. |
| Quantity | 0.1 mg |
| Storage Buffer | RIPA buffer |
| Purity | Protein |
| Test Specificity | Homo sapiens interleukin 8 receptor, beta (IL8RB), mRNA. |
| Content And Storage | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Product Line | Novus |
| Research Category | GPCR |
| Protein State | Native |
| For Use With (Application) | Western Blot |
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?