Learn More
Norbornane-2-carboxylic acid, 98%, predominantly endo isomer
Code produit 11318175
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
11318175 25 g 25g
11308175 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11318175 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08439.14
 Restricted Item
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 824-62-4 | C8H12O2 | 140.18 g/mol
Norbornane-2-carboxylic acid is used in the preparation of 2-Bromonorbornane-1-carboxylic acid. It is also used as Pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Norbornane-2-carboxylic acid is used in the preparation of 2-Bromonorbornane-1-carboxylic acid. It is also used as Pharmaceutical intermediates.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store away from oxidizing agents and strong bases. Incompatible with oxidizing agents, Strong acids, Strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 824-62-4
Molecular Formula C8H12O2
Molecular Weight (g/mol) 140.18
MDL Number MFCD00167749
InChI Key JESWDXIHOJGWBP-UHFFFAOYNA-N
Synonym bicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylic acid, 2-norbornanecarboxylic acid, norbornane-2-carboxylic acid, 2-norbornanecarboxylic acid, endo, bicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylic acid, endo, exo-norbornane-2-carboxylic acid, bicyclo 2.2.1 heptane-3-carboxylic acid, 2-norbornanecarboxlic acid
PubChem CID 79113
SMILES OC(=O)C1CC2CCC1C2
Spécification
Melting Point ∼40°C
Boiling Point 134°C to 136°C (16 mmHg)
Flash Point >100°C (212°F)
Refractive Index 1.4855
Quantity 25 g
UN Number UN3261
Beilstein 2042631
Solubility Information Insoluble in water.
IUPAC Name bicyclo[2.2.1]heptane-3-carboxylic acid
Formula Weight 140.18
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Norbornane-2-carboxylic acid, predominantly endo isomer
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.