Learn More
Nonacarbonyldiiron, 99%
Product Code. 11312158
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
Product Code. 11312158
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013062.09
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
CAS: 15321-51-4 | C9H3Fe2O9 | 366.804 g/mol
It is an important reagent in organometallic chemistry and of occasional use in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15321-51-4
Molecular Formula C9H3Fe2O9
Molecular Weight (g/mol) 366.804
MDL Number MFCD00151465
InChI Key CGJSNKHFIBINMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym iron nonacarbonyl, enneacarbonyldiiron, nonacarbonyldiiron, 1,3-diferrabicyclo 1.1.1 pentane-2,4,5-trione; hexakis carbon monoxide, diironnonacarbonyl, diironnonacarbonyl, purum fe
PubChem CID 71311424
IUPAC Name carbon monoxide;iron;iron(3+);methanone
SMILES [CH-]=O.[CH-]=O.[CH-]=O.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Fe].[Fe+3]
Specifications
Melting Point ∼100°C (decomposition)
Color Orange
Density 2.85 g/mL
Linear Formula Fe2(CO)9
Quantity 10 g
UN Number UN3179
Sensitivity Air Sensitive
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 363.79
Percent Purity 99%
Physical Form Crystalline
Chemical Name or Material Nonacarbonyldiiron
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nonacarbonyldiiron
Mention d'avertissement
  • Danger
Catégorie de danger
  • Flammable solid Category 1
  • Acute toxicity Category 3
  • Acute toxicity Category 2
Mention de danger
  • H228-Flammable solid.
  • H301-Toxic if swallowed.
  • H330-Fatal if inhaled.
Conseils de prudence
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis