missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-[[(6R,7R)-7-Amino-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-1-methylpyrrolidinium Chloride, TRC

Product Code. 30311820
Click to view available options
Quantity:
250 mg
Unit Size:
250mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 30311820

Brand: Toronto Research Chemicals TRCA603160250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Chemical Name or Material 1-{[(6R,7R)-7-Amino-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl}-1-methylpyrrolidin-1-ium chloride
CAS 103121-85-3
Molecular Formula C13 H20 N3 O3 S . Cl
Quantity 250 mg
Synonym Pyrrolidinium, 1-[[(6R,7R)-7-amino-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-1-methyl-, chloride, Pyrrolidinium, 1-[(7-amino-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl)methyl]-1-methyl-, hydroxide, inner salt, monohydrochloride, (6R-trans)-, 1-[[(6R,7R)-7-Amino-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-1-methylpyrrolidinium chloride
InChI Formula InChI=1S/C13H19N3O3S.ClH/c1-16(4-2-3-5-16)6-8-7-20-12-9(14)11(17)15(12)10(8)13(18)19;/h9,12H,2-7,14H2,1H3;1H/t9-,12-;/m1./s1
SMILES [Cl-].C[N+]1(CC2=C(N3[C@H](SC2)[C@H](N)C3=O)C(=O)O)CCCC1
IUPAC Name (6R,7R)-7-amino-3-[(1-methylpyrrolidin-1-ium-1-yl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;chloride
Molecular Weight (g/mol) 333.83
Formula Weight 333.0914
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt