Description
- Material: Low Density Polyethylene (LDPE)
- Packaging: Globe Scientific's non-sterile transfer pipets are packaged in a unique dispenser box. This convenient box is small and compact and ideal for bench-top use. The hinged front panel opens for quick access to the pipets and can be closed when not in use to keep the contents clean.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Bulb Draw (Metric) | 3.2 mL |
| Calibrated | No |
| Material | LDPE |
| Sterility | Non-sterile |
| Drops/mL | 20 |
| Graduated | No |
| Length (English) | 6.1 in. |
| Packaging Type | 500/Pk., 10 Pk/Cs. |
| Color | Natural |
| Afficher plus |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?