Description
- Earplugs are easy to use and are shaped and ready for immediate use
- Made of soft polyurethane foam for greater comfort and reassured protection
- No roll-down required
- Soft but durable insertion stem helps ease of fitting and removal
- Bright color appeals to younger workers
- High attenuation earplugs, SNR 35dB
Spécification
Spécification
| Color | Purple |
| Pairs per Package | 100 Pairs/Pack |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 35 dB |
| Corded | Corded |
| Product Type | Ear Plugs |
| Material | Polyurethane Foam |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?